Imprimer
Pipettes graduées, type 3, classe AS, à écoulement total
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1101129 1101133 1101135 1101140 1101141 1101142 1101153 1101154 1101160 1101165 1101170 1101175
612-1033EA 14.8 EUR
612-1033 612-1034 612-1035 612-1036 612-1037 612-1038 612-1039 612-1040 612-1041 612-1042 612-1043 612-1044
Pipettes graduées, type 3, classe AS, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement 'Ex', certificat de conformité avec numéro de lot disponible sur internet (www.hirschmannlab.de)
  • Trait circulaire et graduation bleu, graduées jusqu'à la pointe
  • Extrémité supérieure pour le coton à partir de 5 ml
DIN EN ISO 835
Longueur: 360 mm ±5 mm sauf pour les pipettes de 25 et 50 ml: 450 mm ±5 mm.
Certifications: DIN EN ISO 835. Certificat de conformité (Marquage DE-M).