Imprimer
Pipettes graduées, type 3, classe AS, à écoulement total
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1100129 1100133 1100135 1100140 1100141 1100142 1100153 1100154 1100160 1100165 1100170 1100175 110015308 110015345 110013327 110014127 110015327 110016027 110017027 1100165DKD 1100175DKD 1100154DKD 1100160DKD 1100135DKD 1100142DKD 1100170DKD
612-1045EA 15.5 EUR
612-1045 612-1046 613-2111 613-2112 612-1047 613-2113 612-1048 612-1049 612-1050 612-1051 612-1052 612-1053 612-7283 612-5751 612-4723 612-4727 612-4731 612-4735 612-4744 612-4743 612-4746 612-4733 612-4742 612-4725 612-4729 612-4745
Pipettes graduées, type 3, classe AS, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
En verre AR-Glas®.
  • Étalonnées pour la distribution 'Ex', certificat de conformité avec identification par lots datés disponibles sur Internet (www.hirschmannlab.de)
  • Marques et inscriptions ambrées, graduées jusqu'à la pointe
  • À partir de 5 ml avec un emplacement pour coton standard
  • Temps d'attente de 5 secondes
DIN EN ISO 835
Longueur: 360 mm ±5 mm sauf pour les pipettes de 25 et 50 ml: 450 mm ±5 mm
Certifications: DIN EN ISO 835. Certificat de conformité (Marquage DE-M).