Imprimer
Pipettes graduées, type 3, classe B, à écoulement total
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1030133 1030141
612-1022EA 10.5 EUR
612-1022 612-1024
Pipettes graduées, type 3, classe B, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®
  • Calibrées en écoulement 'Ex', trait circulaire aux points principaux
  • Trait et inscription de couleur brune, zéro en haut, graduées jusqu'à la pointe
  • Avec embout pour coton
DIN EN ISO 835
Longueur: 360 mm ±5 mm
Certifications: DIN EN ISO 835