Imprimer
Pipettes à poire, un trait, classe B
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1300129 1300133 1300140 1300148 1300150 1300155 1300160 1300164 1300165 1300170 1300175 1300180
612-1348EA 10.2 EUR
612-1348 612-1349 612-1359 612-1350 612-3464 612-1351 612-1352 612-1353 612-1354 612-1355 612-1357 612-1358
Pipettes à poire, un trait, classe B
Pipettes Pipettes jaugées
AR-Glas®
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Inscriptions de couleur brune
DIN 12690
Certifications: DIN EN ISO 648; marquage DE-M