Imprimer
Pipettes jaugées de précision, ASPIN, classe A+
Fournisseur: BDH Prolabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
09550.011 09550.146 09550.204 09550.261 09550.283 09550.341 09550.408 09551.014 09551.060 09551.140 09551.207 09551.264 09551.286 09551.344 09551.402
612-2193EA 63.1 EUR
612-2193 612-2197 612-2198 612-2199 612-2200 612-2201 612-2203 612-2204 612-2205 612-2206 612-2242 612-2243 612-2244 612-2245 612-2246
Pipettes jaugées de précision, ASPIN, classe A+
Pipettes Pipettes jaugées
En verre.
  • Calibrées en contenance ‘Ex'
  • Traits de jauge gravés, indélébiles; inscriptions émaillées à haute température
  • Avec code couleur et certificat de lot
Les pointes de pipettes ASPIN sont assez épaisses pour résister aux chocs: leur extrémité est fine, en cône et polie. Les formes obtenues par soufflage mécanique sont régulières. La classe A+ offre une tolérance 2 fois plus précise que la classe A.