Imprimer
Pipettes d'aspiration, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357558 357501
734-0456EA 81.3 EUR
734-0456 612-2458
Pipettes d'aspiration, Falcon®
Pipettes Pipettes d'aspiration
En PS, à usage unique, non cotonnées, non graduées, stériles
  • Alternative sûre aux pipettes Pasteur en verre
  • Apyrogènes
  • Conditionnées séparément pour empêcher toute contamination
Cdt: Emballage individuel dans des sachets thermoformés papier/plastique.