Imprimer
Emballages pour le transport de produits infectieux
Fournisseur: E3 Cortex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
56CRYOPACK12L 56CRYOPACK4L 56CRYOPACK6L 371BIOT.25ST
216-2037EA 874 EUR
216-2037 216-2039 216-2040 CORT371BIOT.25ST
Emballages pour le transport de produits infectieux
Boîtes d'expédition et de transport
Carton à micro-cannelures traité contre l'humidité (Biotainer®), carton extérieur en double cannelure (Cryopack®)
  • Calage en carton
  • Feuille de tissu absorbant
  • Récipient secondaire étanche en PP
Ces emballages conçus pour le transport de produits infectieux ou de consommables contaminés à température ambiante (Biotainer®), en température contrôlée de 1 à 8 °C ou en congélation avec ajout de carboglace (Cryopack®).
Approved by the UN. Comply with international regulations in force IATA class 6.2 IMDG and ADR RIG.
Certifications: Homologués par l'ONU et conformes aux réglementations internationales du transport en vigueur (IATA classe 6.2, IMDG, RIG et ADR).