Imprimer
Systèmes de nettoyage mural VertiKlean®
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LVK-MOP MVK-MOP VK-MOPIR LVK-MOPIR MVK-MOPIR TLVKMOP LVK-SOX MVK-QT-SOX VK-MOP 2652K 2652SS TMVKMOP TLVKMOPIR 2653SS 2652LF 2651LF
129-0157EA 111 EUR
129-0157 129-0158 141-0988 141-0971 141-0972 141-0982 129-0977 129-0978 141-0987 141-1468 141-1465 141-1660 141-1661 141-1466 141-1453 CONT2651LF
Systèmes de nettoyage mural VertiKlean®
Serpillières
Ces balais légers jetables en polyester sont excellents pour appliquer des désinfectants et pour nettoyer à l’eau les surfaces verticales, les plafonds et les murs dans des environnements contrôlés. Idéals pour atteindre les angles et les plafonds difficiles d’accès avec une amplitude de mouvement complète.
  • Les têtes de balai ne contiennent pas de cellulose et sont compatibles avec une gamme étendue de produits chimiques, de détergents, de désinfectants et de nettoyants
  • Les têtes de balai sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage le risque de contamination lors du processus de nettoyage
  • Les têtes sont destinées à un usage unique
  • Les têtes de balai sont disponibles en version non stérile et stérile
  • Toutes les unités du système VertiKlean® sont compatibles avec une stérilisation gamma, ETO et autoclave
For aseptic processing or sterile core areas, the sterile mop heads provide truly validated sterility to a Sterility Assurance Level of 10 to 6 in accordance with standards and recommended practices of the AAMI guidelines.
Les têtes de balai sont conçues avec un tissu tricoté en polyester pour salle blanche, stratifié pour nettoyer la mousse d’ester. La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants à la surface; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et aide à répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer. Les têtes de balai à surface texturée sont idéales pour les applications nécessitant des performances de nettoyage supérieures.
Le système matériel interchangeable est composé d’une tête de balai en polyester / mousse jetable fixée à un cadre de balai pivotant en acier inoxydable à extrémité fermée. Une fonction de « connexion rapide » permet une fixation facile aux poignées d’extension compatibles pour obtenir une plage de mouvements de nettoyage à 360°.
Les couvercles amovibles VertiKlean® Sox sont conçus pour protéger les têtes de balai jetables lors du nettoyage vertical humide. Ils améliorent la durabilité du balai tout en nettoyant les surfaces très abrasives.