Imprimer
Mop pour salles blanches, LoopMop™
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MZLM5-12 MZLM5-12IR
129-0241EA 65.8 EUR
129-0241 MICRMZLM5-12IR
Mop pour salles blanches, LoopMop™
Serpillières
Vadrouille tricotée en polyester pour l'application de désinfectant dans les applications pharmaceutiques, de traitement aseptique et de dispositifs médicaux. Assez absorbant pour nettoyer jusqu'à un fini sec, mais laissera suffisamment d'humidité pour les désinfectants qui nécessitent un temps de séchage prolongé. Les têtes de vadrouille peuvent être utilisées directement avec le manche en fibre de verre/polypropylène ou fixées au manche universel via l'adaptateur à déconnexion rapide.
  • Lavables et autoclavables
  • Faible peluchage
  • Sans bord coupé
Informations de commande: Tous les composants doivent être commandés séparément