Imprimer
Balais, tête plate, MegaSwat™
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MS6-16NS MS6-8 MS6-8IR MSAA-16NS MS6-16NSIR MS1111-16 MS6-8NSIR MS6-18NSIR MS6-18NS
129-0518EA 23.5 EUR
129-0518 129-0614 129-1083 MICRMSAA-16NS MICRMS6-16NSIR MICRMS1111-16 MICRMS6-8NSIR MICRMS6-18NSIR MICRMS6-18NS
Balais, tête plate, MegaSwat™
Serpillières
Balais en forme de pagaie peuvent se glisser derrière des armoires et les équipements de laboratoire lourds, entre les tuyaux et sous l'équipement étalonné. Les têtes de balai mesurent (l×P): 406×3 mm.
  • Intérieur en PE souple, choix de PVA, mélange latex/rayonne NovaLite ou revêtement en polyester NovaPoly
  • Le MegaSwat™ Lite avec revêtement NovaLite résiste aux désinfectants les plus puissants et est autoclavable
  • Les rechanges de mops se fixent au manche universel en acier inoxydable à l'aide de l'adaptateur MegaSwat™ pratique
Informations de commande: Tous les composants doivent être commandés séparément.