Imprimer
VWR®, Balai pour salles blanches
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0147EA 552 EUR
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Balai pour salles blanches
Serpillières
100% polyester. Emballage plastique transparent double pour une utilisation en salle blanche. Bonne qualité d'absorption chimique. Conviennent à l'application de solutions de nettoyage sur des surfaces en environnement critique.
  • Le balai à franges tubulaires stériles, 129-0148, a un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶
  • Le balai à franges tubulaires nervurées offre une absorption inégalée avec les produits chimiques
Pour environnements contrôlés jusqu'à ISO 4, M2.5 ou classe 10.