Imprimer
VWR®, Balais, plats, pour salles blanches
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0067EA 506 EUR
129-0067 129-0068 129-0069 129-0070 129-0071 129-0072
VWR®, Balais, plats, pour salles blanches
Serpillières
Mousse avec revêtement 100% polyester. Pour appliquer des désinfectants lors de la production pharmaceutique ou pour des processus aseptiques. La tête plate du balai est idéale pour nettoyer les grandes surfaces, telles que les sols, les murs et les plafonds. Profil bas, rembourrage épais et tête inclinée pour une utilisation facile.
  • Autoclavable, lavable et réutilisable
  • Une bonne rétention de l’humidité assure un contact optimal avec le désinfectant
  • Disponible en versions stérile ou non stérile
  • Résistant aux désinfectants puissants
Utilisable dans des salles blanches de classes 10, ISO 4, M2.
Informations de commande: Le balai complet se compose de la tête de balai, d’un adaptateur en acier inoxydable et du manche à balai. Veuillez sélectionner les composants requis et les commander séparément.