Imprimer
VWR® PurSPONGE, Têtes de balai, pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0048EA 845 EUR
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
VWR® PurSPONGE, Têtes de balai, pour salles propres
Serpillières
Concues pour l'essuyage humide en zones stériles et en salles propres. Une seule pièce en polyuréthane à très grande capacité d'absorption. Les têtes de balai avec revêtement sont particulièrement adaptées pour la désinfection des surfaces rugueuses ou aux bords tranchants tout en assurant une excellente prise de liquides.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating