Imprimer
Fardes pour lames de microscopie, SlideFolder™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M750-20AS M750-20B M750-20G M750-20GY M750-20W M750-20Y M752-20WOP
720-0479EA 190 EUR
720-0479 720-0480 720-0481 720-0482 720-0483 720-0484 630-1028
Fardes pour lames de microscopie, SlideFolder™
Porte-lames
Les SlideFolder sont conçus en plastique moulé par injection et résistant à la chaleur pour accueillir jusqu'à 20 lames de microscope standard.
  • Nombreux espaces et feuillets transparents pour une identification aisée des lames
  • Disponibles en cinq couleurs permettant un classement aisé
  • Extraction des lames par simple pression
  • Empilables pour un gain de place