Imprimer
Lamelles couvre-objets rectangulaires, Menzel Gläser
Fournisseur: Epredia
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BB024036A113 BB021026A113 BB022032A113 BB024032A113 BB024040A113 BB024060A113 BC026076A140 BB024032AC13 BB024050A233 BB024060AC13 BC026076AC40 BB022050A113 BB024050AC13 BC050075A140 BB024055A113 BB024050A033 BB024060A033 BB022060A113 BB022032AC13 BB022040AC13 BB022060AC13 BB024036AC13 BB024060A233 BC040060A1 BC040050A1
631-0712EA 88.3 EUR
631-0712 631-1335 631-0852 631-0711 631-1333 631-1339 630-2910 630-2873 630-2867 631-0853 MENZBC026076AC40 631-1365 631-9430 631-9431 631-9444 630-2868 630-2864 630-2103 630-2879 631-1370 630-2877 630-2871 630-2895 MENZBC040060A1 MENZBC040050A1
Lamelles couvre-objets rectangulaires, Menzel Gläser
Lamelles couvre-objet
Les lamelles couvre-objets sont adaptées aux applications de diagnostic in vitro (DIV).
  • Qualité de l'épaisseur uniforme
  • Sans bulle, ni défaut
  • Verre blanc pur pré-nettoyé de classe hydrolytique 1