Imprimer
Lamelles couvre-objets, Nunc™ Lab-Tek™ II
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 437 EUR
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Lamelles couvre-objets, Nunc™ Lab-Tek™ II
Lamelles couvre-objet
Chambres stériles en verre borosilicaté avec compartiments en PS.
  • Adaptées aux analyses d'images confocales
  • Pour l'observation microscopique inversée de grande puissance
  • Compartiments non amovibles