Imprimer
Plaques pour PCR à demi-jupe, 96 puits, Thermo-Fast®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-0900 AB-0900/W AB-0900/B AB-0900/G AB-0900/P AB-0900/R AB-0900/Y
732-4904EA 156 EUR
732-4904 732-0400 732-0396 732-0397 732-0082 732-0399 732-0401
Plaques pour PCR à demi-jupe, 96 puits, Thermo-Fast®
Microplaques Plaques PCR
PP. Compatibilité avec tous les thermo-cycleurs principaux.
  • Rigidité supérieure aux plaques sans jupe et emplacement pour code-barres
  • Conception segmentée qui permet une découpe en sections de 24 et 48 puits
  • Volume de puits maximal de 0,3 ml lors avec des joints adhésifs ou thermiques
  • Angle coupé (A12)