Imprimer
Plaques PCR avec bord
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T323-384SKN T323-96SKN
211-3394EA 471 EUR
211-3394 211-3375
Plaques PCR avec bord
Microplaques Plaques PCR
En PP. Plaques PCR à parois minces manipulables par des systèmes robotisés et spécialement conçus pour une utilisation avec des systèmes de pipetage automatisés.
  • Les plaques à 96 puits présentent un volume de 100 µl par puits, contre 40 µl par puits pour les plaques de 384 puits, elles sont donc adaptées à des volumes de réaction entre 2 et 30 µl
  • Zones sur les côtés et le dessus des plaques destinées aux codes barres ou aux étiquettes
  • Grille alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
  • Surface plate pour une meilleure étanchéité
Cdt: dans des sachets refermables et inviolables de 10 plaques.