Imprimer
Plaques pour PCR, 96 puits, SuperPlate™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 203 EUR
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
Plaques pour PCR, 96 puits, SuperPlate™
Microplaques Plaques PCR
En PP. La microplaque Thermo Scientific SuperPlate™ offre quatre fois plus de rigidité, pour une meilleure manipulation robotique. Trois versions sont disponibles, toutes avec des dimensions SBS ultra-rigides pour une excellente compatibilité avec les systèmes automatisés ; puits à fond rond et à paroi fine pour un transfert thermique optimal et une récupération maximale des échantillons.
  • Stabilité thermique accrue permettant de minimiser le gauchissement pendant le cyclage thermique et le thermoscellage
  • Inscriptions noires pour un repérage rapide des puits
  • Volume maximum des puits de 0,2 ml lorsqu'ils sont scellés par thermoscellage adhésif
  • La version à jupe est empilable et compatible avec les systèmes automatisés
  • Disponibles en blanc pour les applications de qPCR