Imprimer
Microplaques PCR, Eppendorf twin.tec®
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0030128.885 0030128.893 0030128.818
713-0011EA 2452 EUR
713-0011 713-0012 731-0463
Microplaques PCR, Eppendorf twin.tec®
Microplaques Plaques PCR
Microplaques PCR avec puits en PP et plateau à jupe en PC. La rigidité de ces microplaques les rend idéales pour les applications robotisées. Les puits possèdent une surface inerte et non mouillante empêchant l'ADN, l'ARN et les enzymes de se lier. Les parois ultra-minces assurent un transfert thermique optimal vers les échantillons. Toutes les microplaques sont autoclavables et certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain.
Microplaque PCR 96 puits Eppendorf twin.tec®, à jupe
- Compatible avec les systèmes automatisés, s'adapte à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE
- Conformité aux exigences en matière de surface d'encombrement SBS (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Profil bas pour une plus grande efficacité de la microplaque PCR et une efficacité optimale pour les petits volumes d'échantillons
- Volume maximal des puits : 150 µl (avec barrettes de bouchons)
Microplaque PCR 96 puits Eppendorf twin.tec®, à demi-jupe
- Adapté aux PCR en temps réel
- S'adapte à la plupart des thermocycleurs, notamment ABI GeneAmp 9700
- Volume maximal des puits : 250 µl (avec barrettes de bouchons)
Microplaque PCR 384 puits Eppendorf twin.tec®
- Puits en U pour une identification facile
- Jupe continue pour compatibilité avec systèmes automatisés
- Conformité aux exigences en matière de surface d'encombrement SBS (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Convient à tous les thermocycleurs courants à 384 puits, en particulier Mastercycler 384
- Volume de puits maximal 45 µl