Imprimer
Tapis de fermeture à bouchons pour plaques de stockage à 96 puits
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 234 EUR
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Tapis de fermeture à bouchons pour plaques de stockage à 96 puits
Scellés Microplaque Sceaux
Tapis à bouchons ronds ou carrés pour la fermeture de plaques de stockage à 96 puits.
  • Grille alphanumérique pour une identification aisée des échantillons
  • Formats autoclavables ou perforables
  • Tapis perforables résistants aux solvants, notamment au DMSO
  • Conception souple
Couleur: transparent