Imprimer
Plaques de microtitration pour immunologie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 329 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Plaques de microtitration pour immunologie
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
Ces plaques spécifiquement conçues pour les applications d'immunologie présentent des surfaces de couplage de type Immulon®, couplage universel (UB) et couplage amélioré (EB). Elles facilitent la conception expérimentale et permettent le développement d'études plus strictes en matière de pH, de tampon, de pKa et de résine.
  • Disponibles en format 96 puits ou de barrette en fonction des exigences des instruments automatiques
  • Les microplaques avec barrettes cassables assurent une efficacité optimale pour le traitement de grands et petits nombres d'échantillons, car elles permettent d'utiliser exactement le nombre de puits requis
  • Les puits cassables possèdent un système de verrouillage unique qui permet de les maintenir en place
  • Barrettes disponibles en formats 1×8 et 1×12 puits fixes ou cassables, ainsi que des paires de barrettes 2×8
Les microplaques Immulon® 1 B et UB possèdent des surfaces à couplage moyen avec une capacité de 100 - 200 ng IgG/cm². Elles ont toutes les deux une affinité pour les protéines et les complexes hydrophobes. Les molécules pour les surfaces à couplage moyen sont les suivantes: anticorps polyclonaux, protéines, immunoglobulines, lipides, lipoprotéines et lipopolysaccharides.
Les microplaques Immulon® 2 HB, Immulon® 4 HBX et EB possèdent des surfaces irradiées à couplage élevé, avec une capacité de 400 - 500 ng IgG/cm². Les microplaques Immulon® 4 HBX ont une surface supplémentaire avec une résine spéciale pour une fixation de protéines maximale. Les microplaques EB apportent la garantie du coefficient de variation. Les molécules pour les surfaces à couplage élevé sont les suivantes: anticorps monoclonaux et polyclonaux, protéines, peptides, polysaccharides, glycoprotéines, immunoglobulines, lipoprotéines et antigènes purifiés.