Imprimer
Plaques à barrettes, 96 puits, pour ELISA
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
756070_100 762061_400 762070_100 701185_400 754061_100 701070_100 705070_100 705071_100 705073_100 705074_100 705075_100 705076_100 756071_100 762071_100 767070_100 767071_100 756001_300 705185_400 762001_400 767001_400 762074_100 762077_100 762075_100 762076_100 754101_400
738-0041EA 572 EUR
738-0041 737-0195 738-0043 737-0188 738-0040 738-0036 738-0039 738-0038 737-0176 737-0177 737-0178 737-0179 738-0042 738-0044 738-0049 738-0050 737-0193 737-0189 737-0194 737-0196 738-0045 738-0048 738-0046 738-0047 737-0190
Plaques à barrettes, 96 puits, pour ELISA
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, sans couvercle. Les microplaques à barrettes offrent une plus grande flexibilité. Les barrettes individuelles peuvent être retirées du support pour ajuster le nombre de tests à réaliser au nombre d'échantillons. Ce nombre n'est pas prédéterminé par le format de microplaque utilisé. Les plaques à barrettes sont disponibles avec des surfaces de couplage offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) et les surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non-polaires et aux peptides (MICROLON® 200), noires (FLUOTRAC™) ou blanches (LUMITRAC™). Elles sont également disponibles avec différents profils de puits : fond en C, fond en U ou fond en F.
  • Les plaques à barrettes à fond en C (cassure unique) possèdent un fond plat et des coins arrondis (ces derniers permettent de pipeter les puits sans laisser de résidus et le fond plat permet d'effectuer des mesures optiques précises)
  • Les plaques à barrettes à fond en U peuvent être pipetées facilement et proprement et sont adaptées aux analyses ± ; elles sont notamment parfaitement adaptées aux tests d'agglutination
  • Les plaques à barrettes à fond en F sont idéales pour effectuer des mesures optiques précises, le faisceau lumineux de mesure n'étant pas infléchi par le profil de puits
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes