Imprimer
Plaques pour micro-arrays, HTA™ Plate
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
791830_5 791840_5 791850_5
731-3018EA 1980 EUR
731-3018 731-3019 731-3020
Plaques pour micro-arrays, HTA™ Plate
Microplaques Plaques Microarray
En plastique pour micro-arrays haut rendement. Avec 96 puits plats et un rebord bas, la plaque HTA™ Plate a été optimisée pour l'analyse simultanée de plusieurs échantillons.
  • Disponibles avec surface multifonctionnelle, 3-D amino, 3-D aldéhyde ou 3-D époxy
  • Séparation de plaque en quatre barrettes de 24 puits pour davantage de flexibilité, et pour traiter un nombre variable d'échantillons chaque jour
  • Dimensions des plaques compatibles avec les systèmes automatisés
  • Rebord bas du puits de seulement 0,3 mm
  • Faible auto-fluorescence