Imprimer
Système d'inserts de plaques 96 multi-puits HTS, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
351131 353938
734-0368EA 2780 EUR
734-0368 734-1379
Système d'inserts de plaques 96 multi-puits HTS, Falcon®
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Le système à inserts 96 multi-puits Falcon® HTS est une plate-forme à inserts de culture cellulaire adaptée au criblage manuel et robotisé des composés dans les dosages cellulaires. Le système a été testé pour sa capacité à produire une monocouche différenciée de Caco-2, LLC-PK1 et des cellules MDCK, ce qui en fait une plate-forme idéale pour les études in vitro de biodisponibilité et de perméabilité. Compatible pour l'automatisation, cette plate-forme est composée d'une plaque à inserts 96 multi-puits à membrane en PET à taille de pores de 1,0 µm, d'un plateau d'alimentation en milieux de culture et d'un couvercle. Le déflecteur du plateau d'alimentation atténue le clapotement des milieux et diminue le risque de contamination.
  • Conception compatible avec l'automatisation pour une utilisation avec la plupart des robots et des instruments de manipulation des liquides
  • Excellente reproductibilité - le plateau de chargement en une seule pièce améliore l'uniformité de la croissance monocouche d'un puits à l'autre
  • Idéal pour les études de transport des médicaments