Imprimer
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
351156 351157 351158
734-0375EA 1600 EUR
734-0375 734-0376 734-0377
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Le système de plaques à insert 24 multi-puits Corning® FluoroBlok™ HTS contient un insert 24 multi-puits de membrane pour culture cellulaire facile à automatiser et adapté au criblage manuel et robotisé des cellules ou des composés.
  • Permet de gagner du temps et de réduire les interventions nécessaires lors des tests de chimiotaxie, de migration cellulaire et d'invasion grâce à une détection automatisée des tests par fluorescence en temps réel
  • Collecte des données rapide sans avoir besoin de laver des plaques ni de collecter manuellement et de compter des cellules
  • Graphique de migration des cellules et des molécules en temps réel sans avoir à démonter ni à détruire l'insert
  • Permet de manipuler simultanément 24 inserts, l'ensemble des 24 inserts faisant partie d'un dispositif unique compatible avec les plaques et plateaux de chargement 24 puits Falcon®
Le système d'insert Corning® FluoroBlok™ est constitué d'une membrane en PET opaque exclusive qui bloque de manière efficace la transmission de la lumière de 490 à 700 nm. La membrane intermédiaire bloque la détection dans la chambre inférieure de la fluorescence des cellules ou des composés marqués présents dans la chambre supérieure du système d'insert. Lorsque les cellules ou composés marqués par fluorescence passent à travers la membrane, ils ne sont plus protégés de la source de lumière et peuvent facilement être détectés à l'aide d'un lecteur de plaque par fluorescence. La large plage de blocage de la membrane FluoroBlok™ offre une grande flexibilité de choix parmi les nombreux fluorophores pour les études de chimiotaxie, de migration cellulaire, d'invasion des cellules tumorales ou d'invasion bactérienne, de signalisation cellulaire, de toxicité et de perméabilité pour les tests de biodisponibilité orale et d'absorption (cellules Caco-2).
Distance membrane fond du puits : 2,0 mm
Diamètre effectif de la membrane : 6,5 mm
Surface de croissance effective plaque 24 puits : 2,0 cm²
Surface de croissance de la membrane : 0,3 cm²
Hauteur insert : 18 mm
Densité pores inserts 3 μm : 8,0×10⁵ pores/cm²
Densité pores inserts 8 μm : 1,0×10⁵ pores/cm²
Volume milieu suggéré dans insert : 300 - 500 μl
Volume milieu suggéré dans puits : 1000 - 4000 μl