Imprimer
Microplaques 96 DeepWell™, 1,0 ml, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
278605 278606
736-0602EA 213 EUR
736-0602 736-0603
Microplaques 96 DeepWell™, 1,0 ml, Nunc™
Microplaques Microplaques deepwell
En PS. Elles sont particulièrement adaptées au prélèvement d'échantillons, stockage et bibliothèques de chimie combinatoire.
  • Puits cylindriques à fond rond pour un mélange et une récupération optimaux
  • Faciles à utiliser avec les instruments de manipulation automatique des échantillons
  • Grille alphanumérique pour une identification rapide des échantillons
  • Scellables avec couvercles et de ruban de scellage
  • Format stérile certifié exempt de RNase et DNase
Couleur: transparent