Imprimer
Plaques de stockage, 384 puits, MASTERBLOCK®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781270_60 781271_60
736-0151EA 795 EUR
736-0151 738-0501
Plaques de stockage, 384 puits, MASTERBLOCK®
Microplaques Microplaques deepwell
En PP, sans couvercle. Pour les bibliothèques de composés et le stockage d'échantillons.
  • Biologiquement inertes, résistantes aux solvants courants (notamment DMSO, acétonitrile ou acétone) et thermorésistantes (−196 à +121 °C)
  • Dimensions externes uniformes et tolérances serrées pour la simplification de la manipulation robotique
  • Faciles à sceller à l'aide de films adhésifs, du thermoscellage ou de tapis CapMats
  • Repérage alphanumérique des puits
  • La forme conique des puits permet un pipetage précis et la conception carrée arrondie associe volume de travail souple (20 à 225 µl) et réduction de l'absorption et de la formation de bulles
Couleur: Naturel
Colour: Natural