Imprimer
Microplaques U96 DeepWell™ 96 puits 1,3 et 2,0 ml, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
260251 260252 278743 278752
736-0600EA 720 EUR
736-0600 736-0601 736-0606 736-0607
Microplaques U96 DeepWell™ 96 puits 1,3 et 2,0 ml, Nunc™
Microplaques Microplaques deepwell
PP. Profil bas avec puits partagés pour une augmentation du volume. Idéales pour le prélèvement d'échantillons, le stockage et les bibliothèques de chimie combinatoire.
  • La forme de puits à fond rond réduit la rétention de liquides
  • Résistance à la plupart des produits chimiques, solvants et alcools utilisés en chimie combinatoire
  • Conception de puits pour une capacité de stockage optimale et un mélange accru
  • Grille alphanumérique pour une identification rapide des échantillons
  • Format stérile certifié exempt de RNase et DNase
Couleur : transparent.
Colour: Clear