Imprimer
Plaques de stockage à puits profonds, 384 puits
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-0781 AB-1178 AB-1056
732-4879EA 384 EUR
732-4879 732-3338 MATRAB-1056
Plaques de stockage à puits profonds, 384 puits
Microplaques Microplaques deepwell
La plaque de stockage Thermo Scientific™ Abgene™ 384 puits profonds en polypropylène permet de stocker en toute sécurité analyses, bibliothèques de composés et échantillons, sur le moyen comme sur le long terme.
  • Compatible avec bon nombre de solutions pour la manipulation automatisée de liquides, pour des applications à rendement élevé.
Certifications: Produit en salle propre de classe 100 000 conformément à la norme ISO 9001. Satisfait aux recommandations de l’American National Standards (ANSI).