Imprimer
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 336 EUR
732-4843 732-4884
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Plaques 96 puits avec puits carrés pour stockage et applications de criblage, ainsi que pour la croissance de cultures bactériennes une fois utilisée en association avec des joints adhésifs perméables aux gaz.
  • Volume de travail de 2,2 ml lorsqu'elles sont scellées avec de l'adhésif ou des films de thermoscellage, ou 1,8 ml lorsqu'elles sont scellées avec un tapis de scellage à 96 bouchons
  • Fond de puits en U pour permettre la resuspension