Imprimer
Microplaques de culture cellulaire à revêtement laminine Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354404 354410 354412
734-0112EA 290 EUR
734-0112 734-0117 734-0118
Microplaques de culture cellulaire à revêtement laminine Corning® BioCoat™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS recouvert de laminine de souris. La laminine, composant structurel essentiel des membranes basales, possède de nombreuses fonctions variées transmises par la liaison à plusieurs composants de la membrane basale (par exemple, le collagène IV) et aux récepteurs de la surface cellulaire. Les plaques de culture cellulaire recouvertes de laminine sont utilisées dans diverses applications, notamment l'amélioration de l'adhérence cellulaire, la prolifération et la différenciation de divers types de cellules, en particuliers les neurones, les cellules épithéliales, les myocytes et les myoblastes.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells. Tested and found negative for bacteria and fungi.
Cellware is stable for at least three months from date of shipment when stored at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Inserts stable for at least three months at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Do not freeze.
Informations de commande: Inserts are packaged six per 6-well plate and 12 per 24-well plate.