Imprimer
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Corning® BioCoat™
734-0403EA 111 EUR
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS recouvert de gélatine porcine. Les produits Corning® BioCoat™ Gelatine fournissent un substrat favorisant l'adhésion et la croissance pour la culture de divers types de cellules. La gélatine est fréquemment utilisée dans la culture de types de cellule normales et transfectées, notamment les cellules endothéliales vasculaires, les cellules musculaires, les cellules souches embryonnaires et les cellules de tératocarcinome F9.
La gélatine est un mélange hétérogène de protéines solubles dans l'eau dérivées par hydrolyse de collagène. Applications: amélioration de l'adhérence cellulaire et de l'étalement de cellules endothéliales vasculaires (par exemple, cellules BME, BAEC et cellules souches embryonnaires), des myoblastes C2C12 et MM14; culture de cellules normales et transfectées de tératocarcinome F9 pour des études d'expression génétique; culture de cellules HUVEC pour l'expression de l'E-sélectine et l'induction du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire(VEGF).