Imprimer
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 107 EUR
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS recouvert de collagène de queue de rat de type I. Le collagène fait partie intégrante de la structure qui maintient les cellules et les tissus, et constitue une matrice utile pour l'amélioration de la culture cellulaire. L'utilisation in vitro de collagène peut avoir des effets sur l'adhésion, la morphologie, la croissance, la migration et la différenciation de divers types de cellules. Applications: amélioration de l'adhésion cellulaire et de l'étalement; expansion rapide des populations cellulaires ; culture avec peu ou pas de sérum; études sur les effets du collagène I sur le comportement cellulaire; amélioration de la survie des lignées cellulaires primaires dans des cultures; tests d'adhésion cellulaire.
  • Application uniforme de collagène de queue de rat de type I pour des performances uniformes
  • Fabriquées dans un environnement rigoureusement contrôlé et testées pour garantir la stabilité et les performances des produits