En PS traité pour culture cellulaire, stériles. Toutes les plaques sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
- Puits à fond F aux excellentes propriétés optiques pour applications microscopiques
- Plaques à fond transparent avec parois pigmentées et fond recouvert d'un film mince transparent pour les méthodes de détection de fluorescence (noires) ou de luminescence (blanches)
- Couvercle pour un échange de gaz avec une évaporation minimale
Couleur: les plaques à fond plein sont disponibles en transparent, noir ou blanc; les plaques à fond µClear® (transparent) sont disponibles en noir ou blanc.
Colour: Solid bottom plates are available clear, black or white; µClear® (clear) bottom plates are available black or white