Imprimer
Plaques de culture cellulaire, 1536 puits, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
782093_60 782092_60 783092_60 782073_60 782078_60 782080_40 782086_40
738-0075EA 6310 EUR
738-0075 738-0074 738-0085 738-0066 738-0071 738-0072 738-0073
Plaques de culture cellulaire, 1536 puits, CELLSTAR®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, traitées pour culture cellulaire, stériles. Toutes les plaques sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Traitement physique de la surface pour améliorer l'adhésion cellulaire
  • Versions HiBase conçues pour les instruments à lecture par le haut et les plaques µClear® LoBase, pour les instruments à lecture par le bas
  • Volume total d'un puit: 12,6µl
  • Puits carrés arrondis associant les avantages des puits carrés (volume de travail souple, 3 à 10 µl) et des puits ronds (réduction de l'absorption et de la formation de bulles)
Couleur: µClear® (transparent), noir ou blanc