Imprimer
Plaques de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Collagène de type I
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
655950_20 781956_20 655956_20 781950_20 657950_50 662950_50
392-0029EA 573 EUR
392-0029 737-0081 392-0030 392-0136 392-0272 392-0278
Plaques de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Collagène de type I
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
PS, recouvert de collagène de queue de rat de type I. Le collagène de type I est une protéine de la matrice extracellulaire, qui in vivo influence l'adhésion, la migration et la prolifération, entre autres processus. De nombreuses cellules difficiles à cultiver adhèrent au collagène de type I et présentent un comportement de croissance positif. Pour certaines lignées cellulaires, le collagène de type I a également une influence sur la différenciation et la morphologie.
  • Amélioration de l'adhésion cellulaire, de la prolifération et de la croissance des
En savoir plus