Imprimer
Plaques à fond optique, 96 puits, Nunclon™Δ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 592 EUR
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Plaques à fond optique, 96 puits, Nunclon™Δ
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Plaque en PS avec base en polymère ou en verre, stérile, avec couvercle. Ces plaques, avec structure supérieure blanche ou noire et base transparente, sont conçues pour fournir une clarté optimale pour la visualisation du contenu des puits.
  • Géométrie des puits à fond plat pour l'accès du lecteur de plaques
  • Encombrement compatible avec les équipements standard et les systèmes automatisés
  • Le traitement de surface garantit une adhérence et une croissance cellulaires optimales
  • La base en verre n° 1,5 permet une dispersion minimale de la lumière et une faible autofluorescence qui assurent des résultats précis grâce à des rapports signal/bruit plus élevés
Plage de fonctionnement : 50 à 200 µl par puits
Working range: 50 - 200 µl/well