Imprimer
Plaques de culture cellulaire, 96 puits, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
655098_32 655083_32 655086_32 655073_40 655088_40 655079_40 655087_40 655090_32 675083_32 675086_32 675090_32 675180_32
738-0024EA 623 EUR
738-0024 392-0024 392-0025 392-0022 738-0019 392-0023 738-0018 736-0230 392-0056 392-0057 392-0058 392-0060
Plaques de culture cellulaire, 96 puits, CELLSTAR®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS traité pour culture cellulaire, stériles. Toutes les plaques sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Puits à fond F, excellentes propriétés optiques pour les applications microscopiques
  • Plaques à fond transparent à parois pigmentées et fond recouvert d'un film mince transparent, pour méthodes de détection de fluorescence (plaques noires) ou de luminescence (plaques blanches)
  • Plaques demi-puits permettant une réduction du volume d'échantillon jusqu'à 50%
  • Le couvercle permet un échange gazeux avec une évaporation minimale
Couleur: fond µClear® (transparent), ou fond noir ou blanc
Colour: µClear® (clear), black or white