Imprimer
Couvercles pour microplaques à 96 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
656170_100 656101_100 656171_100 656161_100
736-6552EA 93 EUR
736-6552 736-6550 736-6553 738-0028
Couvercles pour microplaques à 96 puits
Couvercles Couvercles pour plaques
Ces couvercles à profil haut, d'une hauteur de 9 mm, protègent de la contamination et de l'évaporation les échantillons stockés et les cultures cellulaires. Les couvercles sans anneaux de condensation sont essentiellement utilisés avec des microplaques non traitées pour la culture tissulaire. Ceux avec anneaux de condensation sont recommandés pour les applications de culture cellulaire, car ils inhibent la contamination croisée.