Imprimer
Plaques multi-puits transparentes pour culture cellulaire, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
662160_100 662102_100 657160_100 665180_100 677180_100 665102_100 677102_100 657185_100 662160_NOV
391-3370EA 415 EUR
391-3370 391-3375 700-1425 392-0049 392-0062 392-0047 392-0061 392-0036 GREI662160_NOV
Plaques multi-puits transparentes pour culture cellulaire, CELLSTAR®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, avec couvercle, emballage unitaire et pelable stérile. Ces plaques sont disponibles avec un traitement physique de surface (pour les cultures de cellules adhérentes) ou une surface hydrophobe (pour les cultures en suspension et les cellules hybridomes). Elles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Haute transparence et faible autofluorescence
  • Couvercle pour un échange de gaz optimal avec une évaporation très faible
  • Couvercle à position unique empêchant tout risque de contamination croisée
  • Repérage alphanumérique
  • Compatibilité avec les systèmes automatisés