Imprimer
Plaques de culture cellulaire, 384 puits, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
164564 164610 164688 165195
734-2084EA 399 EUR
734-2084 734-2090 734-2091 734-2095
Plaques de culture cellulaire, 384 puits, Nunc™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS traité pour la culture tissulaire, stériles. Particulièrement adaptées à la culture et la fusion cellulaires, le clonage et les titrations virales.
  • Traitement de surface Nunclon™Δ garantissant une croissance et une fixation cellulaires optimales
  • Non-toxiques, apyrogènes
  • Les puits à fond rond éliminent l'absorption
  • Optimisées pour le comptage à scintillation
Plage d'utilisation: 10 à 100 µl
Working range: 10 - 100 µl