Imprimer
Plaques, recouvertes de collagen I, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 726 EUR
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Plaques, recouvertes de collagen I, Nunc™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Plaques prêtes à l'emploi en PS recouvert de collagen I, avec couvercle.
  • La surface de croissance uniforme de chaque lot garantit les performances
  • La grande qualité de surface favorise la fixation, la croissance et la différenciation des cellules dans des milieux avec ou sans sérum
  • Stables à température ambiante
l×L: 128×86 mm.