Imprimer
Boîtes de Petri pour culture cellulaire, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner bio-one
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CELLSTAR®
391-3205EA 362 EUR
391-3205 391-3225 391-3236 391-3210 392-0370
Boîtes de Petri pour culture cellulaire, CELLSTAR®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, stérile. Disponibles avec différentes dimensions et surfaces de culture. Les boîtes de 57 cm² et 143 cm² ont un profil très haut, avec une hauteur de 20 mm. Toutes les boîtes sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Traitement de surface pour une meilleure adhésion cellulaire
  • Ergots assurant un échange de gaz efficace
  • Superposition facile grâce à une nervure d'empilage