Imprimer
Plaques pour insert, systèmes de stockage et plaques, ThinCert™
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
657110_50 665110_60
392-0035EA 1130 EUR
392-0035 392-0048
Plaques pour insert, systèmes de stockage et plaques, ThinCert™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
En PS, stériles, avec couvercle. Conçues pour une utilisation en interphase air-liquide, où les tissus sont cultivés sur des supports de membrane perméables (inserts de culture cellulaire), le milieu de culture nourrit les cellules depuis le dessous de la membrane et l'air exerce son influence depuis le dessus. L'utilisation d'inserts de culture cellulaire et de plaques de culture cellulaire conventionnelles dans la culture en interphase air-liquide limite considérablement le volume de milieu de culture disponible. Ce volume réduit entraîne un accroissement du taux de consommation de nutriments dans le compartiment inférieur, ainsi que du nombre de remplacements du milieu.
  • Optimisées pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire ThinCert™
  • Puits profonds pour un volume de milieu accru dans les cultures en interphase air-liquide
  • Encoches pour la position de l'insert
  • Disponibles en formats 6 et 12 puits
Avec la plaque ThinCert™, les puits profonds permettent à la culture de disposer d'un plus grand volume de milieu. Par conséquent, le milieu doit être remplacé moins souvent et la quantité de travail manuel est réduite. La fréquence réduite de remplacement du milieu garantit une durabilité accrue du conditionnement du milieu, et une amélioration de la qualité des tissus obtenus.