Imprimer
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
353502 353503 353504 355467
734-0065EA 258 EUR
734-0065 734-0066 734-0067 734-1095
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
En PS traité pour culture tissulaire, stériles, apyrogènes, et avec couvercle. Spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire Falcon® ou Corning® BioCoat™ ; permettent d'éliminer toute évaporation et contamination liées à un couvercle mal fixé.
  • Possibilité d'ajouter des réactifs rapidement et uniformément lors d'expériences temporisées
  • Aspiration dans le puits facilitée, réduisant le risque de contamination
  • Milieu ne pouvant pas passer entre l'insert et la paroi du puits
  • Couvercle à faible évaporation limitant l'évaporation et la contamination
I Feeding Position" est un pipetteadgangen forbedret for væskhåndteringen sur le côté basolatéral. I "Incubation Position forbliver cellekulturindsatse dernière position i deres tilsvarende pladebrønde.
Remarque: utilisation avec ou sans inserts de culture cellulaire.