Imprimer
Systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354150 354149 354144
734-1023EA 0 EUR
734-1023 734-1022 734-1021
Systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Les systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™ facilitent l'étude des effets des composés sur l'invasion, la migration et la tubulogenèse des cellules endothéliales. La disponibilité de ces tests standardisés a permis une meilleure compréhension du mécanisme moléculaire de l'angiogenèse et simplifié l'utilisation quotidienne des tests cellulaires pour le criblage de composés anti- et pro-angiogéniques.
  • Abordez des étapes clés du processus angiogénique en utilisant des tests cellulaires standardisés
  • Augmentez votre rendement avec des formats compatibles avec le criblage et des options d'acquisition de données
  • Obtenez des cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine pré-qualifiées pour des tests de migration de cellules endothéliales
Système angiogénique Corning® BioCoat™: Invasion de cellules endothéliales
Pour l'évaluation de l'invasion de cellules endothéliales à l'aide d'une détection par fluorescence en temps réel de manière simplifiée et reproductible.
Le système comprend une ou plusieurs microplaques à insert 24 multi-puits avec membrane de protection contre la fluorescence Corning® FluoroBlok™ en PET, avec une taille de pores de 3,0 μm, pré-enduite de matrice Corning® Matrigel®, prête à l'emploi avec une microplaque Falcon® Companion.
Système angiogénique Corning® BioCoat™: Migration de cellules endothéliales
Un système quantitatif et reproductible de modèles in vitro pour examiner les effets des composés prospectifs sur la migration de cellules endothéliales.
Le système comprend une ou plusieurs microplaques à insert 24 ou 96 multi-puits avec membrane de protection contre la fluorescence Corning® FluoroBlok™ en PET, avec une taille de pores de 3,0 μm, pré-enduite de fibronectine humaine, prête à l'emploi avec une microplaqueFalcon® Companion.
Système angiogénique Corning® BioCoat™: Formation de tubes de cellules endothéliales
Un système optimisé pour le criblage de composés modulant la tubulogenèse de cellules endothéliales, assurant gain de temps et accroissement de la reproductibilité.
Le système comprend une microplaque noire 96 puits à fond transparent uniformément recouvert de matrice Corning® Matrigel®, prêt à l'emploi avec une microplaque Falcon® Companion.
Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Corning®
Les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Corning® (HUVEC-2) sont dérivées de donneurs uniques et sont conservées par cryogénisation au passage numéro 2. Les cellules HUVEC-2 ont été pré-qualifiées pour assurer une bonne réponse migratoire aux facteurs angiogéniques comme le VEGF et le FBS. Les cellules primaires HUVEC-2 d'un donneur unique peuvent être utilisées en association avec les systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™ pour offrir des modèles angiogéniques pertinents (par exemple, cicatrisation cardio-vasculaire, vasculaire ou de lésions) et des modèles de recherche sur le cancer. Les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Corning® ont été qualifiées pour une utilisation dans des tests de migration de cellules endothéliales angiogéniques Corning® BioCoat™ et peuvent être utilisées dans des tests d'invasion de cellules endothéliales et de formation de tubes Corning® BioCoat™.
A quantitative and reproducible in vitro model system for examining the effects of prospective compounds on endothelial cell migration.
Informations de livraison: System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.