Imprimer
Chambres d'invasion Corning® BioCoat™ Matrigel®
Marques : Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354483 354481 354480
734-1049EA 894 EUR
734-1049 734-1048 734-1047
Chambres d'invasion Corning® BioCoat™ Matrigel®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Système in vitro pour l'évaluation du potentiel invasif des cellules malignes et normales.
  • Performances biologiques prouvées grâce à la membrane en PET Corning® FluoroBlok™ recouverte de matrice Corning® Matrigel®
  • Permet la quantification rapide et reproductible d'invasion des cellules tumorales in vitro
  • Améliore le rendement des tests d'invasion des cellules tumorales
  • Permet l'automatisation des tests grâce à la détection par fluorescence simplifiée et non destructrice
  • Permet de gagner du temps et de réduire les interventions nécessaires lors du criblage de composés anti-métastatiques prospectifs
Les chambres d'invasion Corning® BioCoat™ Matrigel® permettent d'étudier le potentiel métastatique de cellules tumorales; expression de la métalloprotéinase matricielle sur la surface des cellules tumorales invasives; inhibition de la métastase par des composants ECM ou des médicaments antinéoplastiques (Taxol® par exemple); expression altérée des protéines de la surface cellulaire dans les cellules métastatiques; invasion de cellules normales telles que les cellules souches embryonnaires, les cytotrophoblastes et les fibroblastes, ainsi que plusieurs lignées cellulaires. La chambre d'invasion Corning® BioCoat™ Matrigel® est un système in vitro destiné à l'étude de l'invasion des cellules à travers la membrane basale. Elle se compose d'inserts de culture cellulaire Falcon® contenant une membrane en PET avec une taille de pores de 8,0 µm recouverte d'une couche uniforme de matrice Corning® Matrigel®.
Le système d'invasion tumorale Corning® BioCoat™ est un système in vitro pour l'étude de l'invasion cellulaire tumorale par la membrane basale. Il comprend des inserts multi-puits Corning® FluoroBlok™ contenant une membrane FluoroBlok™ d'une taille de pore de 8 µm recouverte d'une couche uniforme de matrice de membrane basale Corning® Matrigel®. La matrice Corning® Matrigel® recouvre les pores de la membrane FluoroBlok™ afin d'empêcher la migration des cellules non invasives à travers la membrane.