Imprimer
Microplaques, 1536 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
782061_60 782074_60 782077_60 783096_60 783076_60 782075_60 782076_60 782095_60 782096_60 782101_60
392-0138EA 2820 EUR
392-0138 738-0067 738-0070 738-0089 738-0084 738-0068 738-0069 738-0077 738-0078 738-0080
Microplaques, 1536 puits
Microplaques Microplaques HTS
En PS, sans couvercle. Pour les applications de criblage haut rendement, ces plaques sont disponibles avec un fond transparent (en PS), ou encore noir ou blanc en qualité LUMITRAC™ ou FLUOTRAC™.
  • Les versions HiBase sont conçues pour les instruments à lecture par le haut et les plaques µClear® LoBase, pour les instruments à lecture par le bas
  • Les plaques à fond plein sont disponibles avec des surfaces à liaison élevée (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 ou FLUOTRAC™ 600) ou moyenne (LUMITRAC™ 200 ou FLUOTRAC™ 200)
  • Les puits carrés arrondis associent les
En savoir plus