Imprimer
Microplaques, 96 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
655201_100 650201_100 651201_100 650204_100 650205_100 650206_100 650261_100 651203_100 651204_100 651261_100 655205_100 655206_100 655261_100 650203_100 650209_100 651209_100 655209_100 650207_100
736-0121EA 259 EUR
736-0121 736-0116 736-0118 GREI650204_100 GREI650205_100 GREI650206_100 736-0117 GREI651203_100 GREI651204_100 GREI651261_100 GREI655205_100 GREI655206_100 736-0122 GREI650203_100 738-0007 738-0011 738-0026 738-0006
Microplaques, 96 puits
Microplaques Microplaques HTS
En PP non traité, sans couvercle. Ces microplaques permettent le stockage d'ADN ou d'ARN, les souchothèques et le stockage à long terme de substances actives. Versions stériles ou non stériles et fond rond, conique ou plat.
  • Dimensions extérieures uniformes, distance de 9 mm entre les puits
  • Repérage alphanumérique des puits
  • Résistance chimique et thermique élevée (−196 à +121 °C)
  • Scellage à l'aide de films adhésifs, par thermoscellage ou à l'aide de tapis CapMat
  • Exemptes de RNase et de DNase